Learn More
Brady™ Cinta de poliéster de alto rendimiento
Click to view available options
Dimensions (LxW):
30,48 m x 12,7 mm
30,48 m x 28,58 mm
30,48 m x 57,15 mm
30 m x 13 mm
30 m x 29 mm
30 m x 57 mm
Color:
Amarillo
Azul
Azul cielo
Azul claro
Blanco
Canela
Gris
Marrón
Morado
Naranja
Negro
Ocre
Rojo
Rosa
Transparente
Verde
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Etiquetas para impresora
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863 |
| Descripción | GlobalMark High Performance Polyester Tape |
| Tipo de adhesivo | Acrílico, Permanente |
| Recubrimiento | None |
| Color | Transparente |
| Acabado | Gloss |
| Formato | Continuous |
| Material | Poliéster |
| Printable Sides | Single-side Printable |
| Print Technology | Thermal Transfer |
| Mostrar más |