Learn More
- Home
- Products
- Seguridad y mantenimiento de las instalaciones
- Etiquetas y etiquetadoras
- Etiquetas preimpresas personalizadas
- Brady™ Cinta de poliéster de alto rendimiento
Brady™ Cinta de poliéster de alto rendimiento
Código de producto. 11549223| Código de producto. | Dimensions (LxW) | Color | unitSize |
|---|---|---|---|
| 11549223 | 30,48 m x 28,58 mm | Amarillo | cada uno |
| 11539253 | 30,48 m x 12,7 mm | Negro | cada uno |
| 11539233 | 30,48 m x 12,7 mm | Azul | cada uno |
| 11599243 | 30,48 m x 12,7 mm | Marrón | cada uno |
| 11559243 | 30,48 m x 12,7 mm | Verde | cada uno |
| 11579213 | 30,48 m x 12,7 mm | Transparente | cada uno |
| 11539213 | 30,48 m x 12,7 mm | Azul claro | cada uno |
| 11579253 | 30,48 m x 12,7 mm | Gris | cada uno |
| 11548924 | 30 m x 13 mm | Ocre | cada uno |
| 11519243 | 30,48 m x 12,7 mm | Naranja | cada uno |
| 11559203 | 30,48 m x 12,7 mm | Rosa | cada uno |
| 11579233 | 30,48 m x 12,7 mm | Morado | cada uno |
| 11529253 | 30,48 m x 28,58 mm | Negro | cada uno |
| 11529233 | 30,48 m x 28,58 mm | Azul | cada uno |
| 11519223 | 30,48 m x 12,7 mm | Blanco | cada uno |
| 11589243 | 30,48 m x 28,58 mm | Marrón | cada uno |
| 11569213 | 30,48 m x 28,58 mm | Transparente | cada uno |
| 11549243 | 30,48 m x 28,58 mm | Verde | cada uno |
| 11529213 | 30,48 m x 28,58 mm | Azul claro | cada uno |
| 11569253 | 30,48 m x 28,58 mm | Gris | cada uno |
| 11509243 | 30,48 m x 28,58 mm | Naranja | cada uno |
| 11569233 | 30,48 m x 28,58 mm | Morado | cada uno |
| 11549203 | 30,48 m x 28,58 mm | Rosa | cada uno |
| 11518924 | 30 m x 29 mm | Azul cielo | cada uno |
| 11589223 | 30,48 m x 28,58 mm | Rojo | cada uno |
| 11589203 | 30,48 m x 28,58 mm | Canela | cada uno |
| 11519253 | 30,48 m x 57,15 mm | Negro | cada uno |
| 11509223 | 30,48 m x 28,58 mm | Blanco | cada uno |
| 11519233 | 30,48 m x 57,15 mm | Azul | cada uno |
| 11559213 | 30,48 m x 57,15 mm | Transparente | cada uno |
| 11579243 | 30,48 m x 57,15 mm | Marrón | cada uno |
| 11539243 | 30,48 m x 57,15 mm | Verde | cada uno |
| 11519213 | 30,48 m x 57,15 mm | Azul claro | cada uno |
| 11559253 | 30,48 m x 57,15 mm | Gris | cada uno |
| 11568924 | 30 m x 57 mm | Ocre | cada uno |
| 11599233 | 30,48 m x 57,15 mm | Naranja | cada uno |
| 11539203 | 30,48 m x 57,15 mm | Rosa | cada uno |
| 11559233 | 30,48 m x 57,15 mm | Morado | cada uno |
| 11579223 | 30,48 m x 57,15 mm | Rojo | cada uno |
| 11528924 | 30 m x 57 mm | Azul cielo | cada uno |
| 11579203 | 30,48 m x 57,15 mm | Canela | cada uno |
| 11599213 | 30,48 m x 57,15 mm | Blanco | cada uno |
| 11539223 | 30,48 m x 57,15 mm | Amarillo | cada uno |
Codice prodotto. 11549223
Marca: Brady™ 076621
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Visualizzare prodotti alternativi
Descrizione
- Etiquetas para impresora
Specifica
Specifica
| Descripción | GlobalMark High Performance Polyester Tape |
| Tipo de adhesivo | Acrílico, Permanente |
| Recubrimiento | None |
| Color | Amarillo |
| Acabado | Gloss |
| Formato | Continuous |
| Material | Poliéster |
| Printable Sides | Single-side Printable |
| Print Technology | Thermal Transfer |
| Tipo de producto | Cinta de etiquetado de alto rendimiento |
| Esterilidad | Non-sterile |
| Para utilizar con (aplicación) | Para su uso en tuberías de acero inoxidable en entornos difíciles |
| Para utilizar con (equipo) | GlobalMark Printer |
| Satinado | 80 unidades Gardner |
| Etiquetas por fila | 1 |
| Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -40 °C |
| N.° por paquete | Paquete de 250 |
| Cantidad | 250/Paq. |
| Intervalo de temperatura (imperial) | -40°F to +212°F |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De -40 °C a +100 °C |
| Grosor (imperial) | 0.003 in. |
| Grosor (métrico) | 0,019 mm |
| Dimensions (LxW) | 30,48 m x 28,58 mm |
| Longitud (imperial) | 100 ft. |
| Longitud (métrico) | 30 m |
| Anchura (imperial) | 1,125 in |
| Anchura (métrico) | 29 mm |
| Vedi altri risultati Mostra meno risultati |
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.