Learn More
Brady™ Cinta de poliéster de alto rendimiento
Código de producto. 11539253
Change view
Click to view available options
Dimensions (LxW):
30,48 m x 12,7 mm
30,48 m x 28,58 mm
30,48 m x 57,15 mm
30 m x 13 mm
30 m x 29 mm
30 m x 57 mm
Color:
Amarillo
Azul
Azul cielo
Azul claro
Blanco
Canela
Gris
Marrón
Morado
Naranja
Negro
Ocre
Rojo
Rosa
Transparente
Verde
Tamaño de la unidad:
cada uno
43 product options available for selection
Product selection table with 43 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensions (LxW) Color unitSize
11539253 30,48 m x 12,7 mm Negro cada uno
11539233 30,48 m x 12,7 mm Azul cada uno
11599243 30,48 m x 12,7 mm Marrón cada uno
11559243 30,48 m x 12,7 mm Verde cada uno
11579213 30,48 m x 12,7 mm Transparente cada uno
11539213 30,48 m x 12,7 mm Azul claro cada uno
11579253 30,48 m x 12,7 mm Gris cada uno
11548924 30 m x 13 mm Ocre cada uno
11519243 30,48 m x 12,7 mm Naranja cada uno
11559203 30,48 m x 12,7 mm Rosa cada uno
11579233 30,48 m x 12,7 mm Morado cada uno
11529253 30,48 m x 28,58 mm Negro cada uno
11529233 30,48 m x 28,58 mm Azul cada uno
11519223 30,48 m x 12,7 mm Blanco cada uno
11589243 30,48 m x 28,58 mm Marrón cada uno
11569213 30,48 m x 28,58 mm Transparente cada uno
11549243 30,48 m x 28,58 mm Verde cada uno
11529213 30,48 m x 28,58 mm Azul claro cada uno
11569253 30,48 m x 28,58 mm Gris cada uno
11509243 30,48 m x 28,58 mm Naranja cada uno
11569233 30,48 m x 28,58 mm Morado cada uno
11549203 30,48 m x 28,58 mm Rosa cada uno
11518924 30 m x 29 mm Azul cielo cada uno
11589223 30,48 m x 28,58 mm Rojo cada uno
11589203 30,48 m x 28,58 mm Canela cada uno
11549223 30,48 m x 28,58 mm Amarillo cada uno
11519253 30,48 m x 57,15 mm Negro cada uno
11509223 30,48 m x 28,58 mm Blanco cada uno
11519233 30,48 m x 57,15 mm Azul cada uno
11559213 30,48 m x 57,15 mm Transparente cada uno
11579243 30,48 m x 57,15 mm Marrón cada uno
11539243 30,48 m x 57,15 mm Verde cada uno
11519213 30,48 m x 57,15 mm Azul claro cada uno
11559253 30,48 m x 57,15 mm Gris cada uno
11568924 30 m x 57 mm Ocre cada uno
11599233 30,48 m x 57,15 mm Naranja cada uno
11539203 30,48 m x 57,15 mm Rosa cada uno
11559233 30,48 m x 57,15 mm Morado cada uno
11579223 30,48 m x 57,15 mm Rojo cada uno
11528924 30 m x 57 mm Azul cielo cada uno
11579203 30,48 m x 57,15 mm Canela cada uno
11599213 30,48 m x 57,15 mm Blanco cada uno
11539223 30,48 m x 57,15 mm Amarillo cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 43 options available.
43 options
Código de producto. 11539253 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 076650
B-569 Polyester High Performance Tape adheres to smooth surfaces with the same durability as B-595.
  • Etiquetas para impresora
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863
Descripción GlobalMark High Performance Polyester Tape
Tipo de adhesivo Acrílico, Permanente
Recubrimiento None
Color Negro
Acabado Gloss
Formato Continuous
Material Poliéster
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Thermal Transfer
Tipo de producto Cinta de etiquetado de alto rendimiento
Esterilidad Non-sterile
Para utilizar con (aplicación) Para su uso en tuberías de acero inoxidable en entornos difíciles
Para utilizar con (equipo) GlobalMark Printer
Satinado 80 unidades Gardner
Etiquetas por fila 1
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -40 °C
N.° por paquete 750/Paq.
Cantidad 750/Paq.
Intervalo de temperatura (imperial) -40°F to +212°F
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a +100 °C
Grosor (imperial) 0.003 in.
Grosor (métrico) 0,019 mm
Dimensions (LxW) 30,48 m x 12,7 mm
Longitud (imperial) 100 ft.
Longitud (métrico) 30 m
Anchura (imperial) 0,5 in
Anchura (métrico) 13 mm