Learn More
Brady™ Cinta de poliéster de alto rendimiento
Código de producto. 11539233
Change view
Click to view available options
Dimensions (LxW):
30,48 m x 12,7 mm
30,48 m x 28,58 mm
30,48 m x 57,15 mm
30 m x 13 mm
30 m x 29 mm
30 m x 57 mm
Color:
Amarillo
Azul
Azul cielo
Azul claro
Blanco
Canela
Gris
Marrón
Morado
Naranja
Negro
Ocre
Rojo
Rosa
Transparente
Verde
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Dimensions (LxW) Color unitSize
11539233 30,48 m x 12,7 mm Azul cada uno
11539253 30,48 m x 12,7 mm Negro cada uno
11599243 30,48 m x 12,7 mm Marrón cada uno
11559243 30,48 m x 12,7 mm Verde cada uno
11579213 30,48 m x 12,7 mm Transparente cada uno
11539213 30,48 m x 12,7 mm Azul claro cada uno
11579253 30,48 m x 12,7 mm Gris cada uno
11548924 30 m x 13 mm Ocre cada uno
11519243 30,48 m x 12,7 mm Naranja cada uno
11559203 30,48 m x 12,7 mm Rosa cada uno
11579233 30,48 m x 12,7 mm Morado cada uno
11529253 30,48 m x 28,58 mm Negro cada uno
11529233 30,48 m x 28,58 mm Azul cada uno
11519223 30,48 m x 12,7 mm Blanco cada uno
11589243 30,48 m x 28,58 mm Marrón cada uno
11569213 30,48 m x 28,58 mm Transparente cada uno
11549243 30,48 m x 28,58 mm Verde cada uno
11529213 30,48 m x 28,58 mm Azul claro cada uno
11569253 30,48 m x 28,58 mm Gris cada uno
11509243 30,48 m x 28,58 mm Naranja cada uno
11569233 30,48 m x 28,58 mm Morado cada uno
11549203 30,48 m x 28,58 mm Rosa cada uno
11518924 30 m x 29 mm Azul cielo cada uno
11589223 30,48 m x 28,58 mm Rojo cada uno
11589203 30,48 m x 28,58 mm Canela cada uno
11549223 30,48 m x 28,58 mm Amarillo cada uno
11519253 30,48 m x 57,15 mm Negro cada uno
11509223 30,48 m x 28,58 mm Blanco cada uno
11519233 30,48 m x 57,15 mm Azul cada uno
11559213 30,48 m x 57,15 mm Transparente cada uno
11579243 30,48 m x 57,15 mm Marrón cada uno
11539243 30,48 m x 57,15 mm Verde cada uno
11519213 30,48 m x 57,15 mm Azul claro cada uno
11559253 30,48 m x 57,15 mm Gris cada uno
11568924 30 m x 57 mm Ocre cada uno
11599233 30,48 m x 57,15 mm Naranja cada uno
11539203 30,48 m x 57,15 mm Rosa cada uno
11559233 30,48 m x 57,15 mm Morado cada uno
11579223 30,48 m x 57,15 mm Rojo cada uno
11528924 30 m x 57 mm Azul cielo cada uno
11579203 30,48 m x 57,15 mm Canela cada uno
11599213 30,48 m x 57,15 mm Blanco cada uno
11539223 30,48 m x 57,15 mm Amarillo cada uno
43 options
Código de producto. 11539233
Marca: Brady™ 076630
B-569 Polyester High Performance Tape adheres to smooth surfaces with the same durability as B-595.
  • Etiquetas para impresora
Specifications
Certificaciones/conformidad Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863
Descripción GlobalMark High Performance Polyester Tape
Tipo de adhesivo Acrílico, Permanente
Recubrimiento None
Color Azul
Acabado Gloss
Formato Continuous
Material Poliéster
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Thermal Transfer
Tipo de producto Cinta de etiquetado de alto rendimiento
Esterilidad Non-sterile
Para utilizar con (aplicación) Para su uso en tuberías de acero inoxidable en entornos difíciles
Para utilizar con (equipo) GlobalMark Printer
Satinado 80 unidades Gardner
Etiquetas por fila 1
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -40 °C
N.° por paquete Paquete de 250
Cantidad 250/Paq.
Intervalo de temperatura (imperial) -40°F to +212°F
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a +100 °C
Grosor (imperial) 0.003 in.
Grosor (métrico) 0,019 mm
Dimensions (LxW) 30,48 m x 12,7 mm
Longitud (imperial) 100 ft.
Longitud (métrico) 30 m
Anchura (imperial) 0,5 in
Anchura (métrico) 13 mm