Learn More
Brady™ Cinta de poliéster de alto rendimiento
Código de producto. 11519213
Click to view available options
Dimensions (LxW):
30,48 m x 12,7 mm
30,48 m x 28,58 mm
30,48 m x 57,15 mm
30 m x 13 mm
30 m x 29 mm
30 m x 57 mm
Color:
Amarillo
Azul
Azul cielo
Azul claro
Blanco
Canela
Gris
Marrón
Morado
Naranja
Negro
Ocre
Rojo
Rosa
Transparente
Verde
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 11519213
Marca: Brady™ 076607
B-569 Polyester High Performance Tape adheres to smooth surfaces with the same durability as B-595.
  • Etiquetas para impresora
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863
Descripción GlobalMark High Performance Polyester Tape
Tipo de adhesivo Acrílico, Permanente
Recubrimiento None
Color Azul claro
Acabado Gloss
Formato Continuous
Material Poliéster
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Thermal Transfer
Tipo de producto Cinta de etiquetado de alto rendimiento
Esterilidad Non-sterile
Para utilizar con (aplicación) Para su uso en tuberías de acero inoxidable en entornos difíciles
Para utilizar con (equipo) GlobalMark Printer
Satinado 80 unidades Gardner
Etiquetas por fila 1
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -40 °C
N.° por paquete Paquete de 750
Cantidad 750/Paq.
Intervalo de temperatura (imperial) -40°F to +212°F
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a +100 °C
Grosor (imperial) 0.003 in.
Grosor (métrico) 0,019 mm
Dimensions (LxW) 30,48 m x 57,15 mm
Longitud (imperial) 100 ft.
Longitud (métrico) 30 m
Anchura (imperial) 2.25 in.
Anchura (métrico) 57 mm