Learn More
Bolle Protection™ Funda de poliéster para gafas
Descripción
- Funda flexible de poliéster negro de gran tamaño
- Presilla
- 175 x 85 x 50 mm
- Peso: 26 g
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Negro |
| Tipo de producto | Funda para gafas |
| Modelo | ETUIC |
| N.° por paquete | 1 unidad |
| Material | Poliéster |