Learn More
Brady™ Etiquetas troqueladas de poliéster para impresoras portátiles
Código de producto. 17623215
Change view
Click to view available options
Altura (métrico):
12,7 mm
19 mm
Anchura (métrico):
19 mm
25,4 mm
38 mm
50,8 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Altura (métrico) Anchura (métrico) unitSize
17623215 19 mm 50,8 mm cada uno
17683205 12,7 mm 19 mm cada uno
17693205 12,7 mm 25,4 mm cada uno
17603215 19 mm 25,4 mm cada uno
17613215 19 mm 38 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 17623215 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 152099
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Cinta de poliéster para impresoras portátiles con alta adhesión, adecuada para entornos con temperaturas altas y bajas.
Estas etiquetas de troquelas de poliéster para impresoras portátiles Brady™ M210 y M211 con reconocimiento UL, aprobación CSA y libres de halógenos (DIN VDE 0472, parte 815)*.
*Las aprobaciones son solo para material blanco.
  • Resistente a la abrasión, a las altas temperaturas, al aceite y al combustible
  • Alta adhesión
  • Adecuado para temperaturas bajas, como en espacios en el congelador
Especificaciones
Tipo de producto Etiquetas
Color Negro sobre blanco
Para utilizar con (equipo) Impresoras de etiquetas Brady™ M210, M210-LAB y M211, Brady M210-LAB Label Printer, Brady M211 Label Printer
Material Poliéster
Print Technology Transferencia térmica
Anchura (imperial) 2 in
Anchura (métrico) 50,8 mm
Altura (imperial) 0,75 in
Altura (métrico) 19 mm
Grosor (imperial) 0.003 in.
Grosor (métrico) 0,08 mm
Dimensiones (L x An) 50.80 mm (W) x 19.05 mm (H)
Tipo de adhesivo Acrílico permanente
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Acabado Brillo
Formato Cartucho, etiqueta
Intervalo de temperatura (imperial) -94°F to +230°F
Intervalo de temperatura (métrico) -70°C to +110°C
Certificaciones/conformidad Con reconocimiento UL, aprobación CSA, DIN VDE 0472 parte 815
Para utilizar con (aplicación) Etiquetado de códigos de barras, etiquetado de componentes y equipos, identificación general, etiquetado de inventario e inspección
Cantidad 73
Alternate Part Number M21-137-423