Learn More
Brady™ Cintas de poliéster para temperaturas frías
Código de producto. 11579263
Click to view available options
Dimensions (LxW):
30,48 m x 101,6 mm
30,48 m x 107,95 mm
30,48 m x 28,58 mm
Color:
Amarillo
Blanco
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 11579263
Marca: Brady™ 076694
GlobalMark™ Polyester Cold Temperature Tape permanently adheres to surfaces at temperatures as low as -10 degrees F. Great for use in any cold storage warehouse, cooler or freezer. Not recommended for plotter cutting.
  • Cintas continuas para impresora
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863
Descripción Cinta para temperaturas frías GlobalMark
Tipo de adhesivo Acrílico, Permanente
Recubrimiento None
Color Amarillo
Acabado Satinado
Formato Rollo
Material Poliéster
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Thermal Transfer
Tipo de producto Cinta para temperaturas frías
Esterilidad Non-sterile
Para utilizar con (aplicación) General Identification, Laboratory labelling, Safety Identification, Temperature indicating labelling
Para utilizar con (equipo) GlobalMark
Satinado 20 unidades Gardner
Etiquetas por fila 1
Vida útil 1 año
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -40 °C
N.° por paquete 250/Paq.
Cantidad 250/Paq.
Intervalo de temperatura (imperial) -40°F to +212°F
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a +100 °C
Grosor (imperial) 0.003 in.
Grosor (métrico) 0,019 mm
Dimensions (LxW) 30,48 m x 101,6 mm
Longitud (imperial) 100 ft.
Longitud (métrico) 30 m
Anchura (imperial) 4 in
Anchura (métrico) 100 mm
Alternate Part Number 076694