Learn More
Brady™ Polyester Barcode and Circuit Board Labels, 76 mm Core
Código de producto. p-7225737
Change view
Click to view available options
Altura (métrico):
5,1 mm
6,4 mm
12,7 mm
50,8 mm
Etiquetas por fila:
1
3
4
Repetición vertical (métrico):
7,6 mm
8,9 mm
15,2 mm
54 mm
Anchura (métrico):
16,5 mm
19,1 mm
25,4 mm
76,2 mm
Tamaño de la unidad:
1 rollo
Código de producto. Altura (métrico) Etiquetas por fila Repetición vertical (métrico) Anchura (métrico) unitSize
11508194 5,1 mm 4 7,6 mm 16,5 mm 1 rollo
11588184 6,4 mm 4 8,9 mm 19,1 mm 1 rollo
11598184 12,7 mm 3 15,2 mm 25,4 mm 1 rollo
11518194 50,8 mm 1 54 mm 76,2 mm 1 rollo
4 options
Código de producto. 11508194
Marca: Brady™ 030291
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Printable, polyester labels have matte finish and are suitable for thermal transfer printers.
Please Note: This material is UL approved with its respective ribbon. For use with:
  • BBP™81 Label Printer
  • BradyPrinter i5100 Industrial Label Printer
  • BradyPrinter i7100 Industrial Label Printer
  • BradyPrinter PR Plus Series Label Printer
  • IP™ Series Printer
  • THT 76 mm Core Printers
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Tipo de adhesivo Permanent Acrylic
Color White
Acabado Mate
Formato Die-cut
Material Polyester (B-459)
Print Technology Thermal Transfer
Tipo de producto Label
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Asset Tracking, Barcode Labeling, Equipment Labeling, General Identification
Para utilizar con (equipo) BBP81;i5100;i7100;PR Plus;IP Series;THT 76 mm Core Printers;i7500
Repetición horizontal (métrico) 17.8 mm
Etiquetas por fila 4
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -40°C
Modelo THT-14-459-10
N.° por paquete 10000 Label(s) / Roll
Cantidad 10.000 etiquetas
Forma Rectángulo
Tamaño 16.51 mm (W) x 5.08 mm (H)
Intervalo de temperatura (imperial) -40°F to 212°F
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a +100 °C
Grosor (imperial) 0.0031 in
Grosor (métrico) 0.079 mm
Repetición vertical (métrico) 7,6 mm
Dimensions (LxW) 16.51 mm (W) x 5.08 mm (H)
Anchura (imperial) 0.65 in
Anchura (métrico) 16,5 mm
Anchura del área imprimible (imperial) 16.51 mm
Anchura del área de impresión (métrico) 16.5 mm
Altura (imperial) 0.2 in
Altura (métrico) 5,1 mm
Altura del área de impresión (métrico) 5.1 mm
Alternate Part Number THT-14-459-10