Learn More
Polidimetilsiloxano, trimetilsiloxio terminado, P.M. 139000, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7059463
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1 kg
4 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
4 Kg
50 g
11465470 50 g 50 g
11475470 250 g 250 g
11485470 1 kg 1 Kg
11495470 4 kg 4 Kg
4 options
Código de producto. 11465470
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 044644.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 9016-00-6 | (C2H6OSi)n | 74.15 g/mol
Polydimethylsiloxane, trimethylsiloxy is used in water-repellent, protective creams & lotions. It is also used as surfactant.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 9016-00-6
Fórmula molecular (C2H6OSi)n
Peso molecular (g/mol) 74.15
Número MDL MFCD00084411
Clave InChI SEUDSDUUJXTXSV-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC Dimetilsilanona
SMILES C[Si](C)(-*)O-*
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Polydimethylsiloxane, trimethylsiloxy terminated
Color Incolora
Nombre de nota M.W. 139,000
Forma física Líquido viscoso
Punto de ebullición >205°C
Punto de fusión <-40°C
Densidad 0.977 g/mL
Información de solubilidad Not miscible with water. Insoluble in methanol,and ethylene glycol.
Cantidad 50 g
Temperatura de inflamación 321°C (610°F)
Olor Odorless
Índice de refracción 1.4035