Learn More
Logistik™ Bata de laboratorio de polialgodón para mujer
Click to view available options
Tamaño del tórax (métrico):
128 cm
Tamaño del tórax (imperial):
50.4 in.
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Contorno ajustado suavemente para una comodidad óptima
- Incluye dos bolsillos inferiores tipo parche, un bolsillo en el pecho, corchetes ocultos en la parte delantera, puños con corchetes y tiene una longitud de 107 cm
- Sin marcado CE
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Bata de laboratorio |
| Tamaño | 4X-Large |
| Sexo | Mujer |
| Material | Mezcla de polialgodón |
| Color | Blanco |
| Estilo de manguito | Ajustada con corchetes |
| Desechables | Reusable |
| Esterilidad | No estéril |
| N.º de bolsillos | 3 |
| Descripción | Size 26 |
| Mostrar más |