Learn More
Spex CertiPrep™ Viales de policarbonato
Código de producto. 12839055 Tienda SPEX Certiprep Productos
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
50 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 48
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
12839055 50 mL paquete de 48
1 options
Código de producto. 12839055
Marca: Spex CertiPrep™ 2253PC48
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
El vial criogénico de policarbonato con tapón de rosca tiene capacidad para medios de molienda de hasta 12,7 mm (1/2 pulgadas) y es apto para el homogeneizador SPEX SamplePrep
Vial criogénico de policarbonato con tapón de rosca, 290 mm × 114 mm, 50 ml. Tiene capacidad para medios de molienda de hasta 12,7 mm (1/2 pulgadas) y es apto para el soporte 2196-16-PE del homogeneizador SPEX SamplePrep y del bloque criogénico 2664. Carga de molienda por vial: 20 ml. Se suministra en un paquete de 48 viales con 48 tapones.
  • Con capacidad para una carga de molienda de 20 ml por vial
  • Policarbonato ideal para triturado criogénico
Especificaciones
Material Policarbonato
Volumen (métrico) 50 mL
Incluye con tapón de rosca
Tipo de tapón Tapón de rosca
Cantidad 48/Paq.
Para utilizar con (equipo) Homogeneizador