Learn More
HUBER Gradilla para tubos de ensayo de policarbonato
Código de producto. p-8011884
Change view
Click to view available options
Fondo (métrico):
25 mm
45 mm
50 mm
55 mm
95 mm
Admite:
12 x 22 mm de diámetro
20 x 17 mm de diámetro
30 x 13 mm de diámetro
36 x 11 mm de diámetro
6 x 30 mm de diámetro
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Fondo (métrico) Admite unitSize
10473174 50 mm 12 x 22 mm de diámetro cada uno
10414873 45 mm 30 x 13 mm de diámetro cada uno
10517525 50 mm 6 x 30 mm de diámetro cada uno
10778863 25 mm 36 x 11 mm de diámetro cada uno
10132644 95 mm 20 x 17 mm de diámetro cada uno
10785016 55 mm 20 x 17 mm de diámetro cada uno
6 options
Código de producto. 10473174
Marca: HUBER 6028
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Gradilla para tubos de ensayo fabricada en policarbonato para 106A-E a 110A-E
  • Fabricado en policarbonato
  • Para 106A-E a 110A-E
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Para 106 A-E a 110 A-E
Admite 12 x 22 mm de diámetro
Material Policarbonato
Fondo (métrico) 50 mm