Learn More
HUBER Gradilla para tubos de ensayo de policarbonato
Descripción
- Fabricado en policarbonato
- Para 106A-E a 110A-E
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Para 106 A-E a 110 A-E |
| Admite | 12 x 22 mm de diámetro |
| Material | Policarbonato |
| Fondo (métrico) | 50 mm |