Learn More
Cuchara de policarbonato
Código de producto. 11752015 Tienda Cole-Parmer Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
200 mL
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. 11752015
Marca: Cole Parmer 6660000
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice estas centrífugas de nivel básico para una gran variedad de aplicaciones generales de laboratorio. Las cucharas de policarbonato Cole-Parmer™ están diseñadas para resistir impactos y cuentan con un práctico orificio de asa para colgar.
  • Cuchara de policarbonato transparente rectangular
  • 6 oz
  • Aceptado por el USDA y cumplir con las regulaciones de la FDA
  • El mango tiene un orificio para colgar
Especificaciones
Capacidad (métrico) 200 mL
Tipo de producto Pala
Longitud (imperial) 5 in
Anchura (imperial) 3 in
Dimensiones (L x An) 5 x 3 pulg
Material Policarbonato