Learn More
3M™ Gafas de seguridad con lentes de policarbonato serie 2800
Cuentan con una lente inclinada y patillas delgadas regulables. Las gafas de seguridad de policarbonato 3M se han diseñado para ajustarse sobre la mayoría de gafas graduadas de usuario con la mínima interferencia.
Marca:  3M™ 7000032493
Código de producto. 12692535
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
  • Designed to fit over most users' prescription spectacles with minimal interference
  • Strong polycarbonate lens with anti-scratch coating for durability
  • Offer an excellent coverage and field of vision, combined with a high-level of protection against impacts
  • Adjustable temple lengths (four positions) for optimal comfort and fit
  • Inclined lens for easy adjustment and maximum comfort
  • Soft, low-profile temples for comfort and minimum interaction with prescription spectacles
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.