Learn More
Cytiva™ Membranas de policarbonato
Descripción
Membrana de policarbonato Isopore™
• Poros calibrados que permiten el tamizado
• Poros calibrados que permiten el tamizado
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Not Autoclavable |
| Desechables | Single-use |
| Tipo de filtro | Filtro de membrana |
| Material | Policarbonato |
| Tamaño de poro | 8 μm |
| Esterilidad | No estéril |
| Para utilizar con (aplicación) | Bioassay, Cell Biology, and Environmental Analysis |
| N.° por paquete | 100/paquete |
| Forma | Rectangular |
| Tipo | Filtro de membrana |
| Mostrar más |