Learn More
Masterflex™ Conectores Luer de policarbonato
Descripción
Diseñados para su uso con microtubos y jeringas de tipo luer.Los extremos de conexión de tamaño estándar hacen que estos accesorios luer sean completamente intercambiables para instalaciones de éxito seguro.
- Fabricados con materias primas vírgenes 100 %
- Sin contaminantes e ideales para jeringas o tubos pequeños
- Elija entre una amplia gama de tamaños con una gran variedad de opciones de conexión
- Conecte fácilmente las trayectorias del líquido sin necesidad de herramientas
- Luers macho y hembra disponibles
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Material | Policarbonato |
| Para utilizar con | Luer hembra × adaptador de manguera dentada de 3,17 mm (1/8 pulgadas) |
| Para utilizar con (aplicación) | Para tubos flexibles, reducir turbulencia de flujo, tubos semirrígidos |
| Cantidad de embalaje | 25/pack |
| Tipo de producto | Conexión Luer |