Learn More
Masterflex™ Conectores Luer de policarbonato
Código de producto. 11745668
Change view
Click to view available options
Para utilizar con:
Luer hembra × adaptador de manguera dentada de 3,17 mm (1/8 pulgadas)
Luer hembra × rosca UNF de 1/4 a 28
Luer hembra × rosca UNF de 10 a 32 pulgadas
Luer macho con anillo de bloqueo × manguera dentada de 3,17 mm (1/8 pulgadas)
Luer macho con anillo de bloqueo × manguera dentada de 4,23 mm (1/16 pulgadas)
Luer macho con anillo de bloqueo × manguera dentada de 6,35 mm (1/4 pulgadas)
Luer macho para rosca de 254 a 812,8 mm (de 10 a 32 pulgadas)
Luer macho × acoplador Luer hembra
Luer macho × adaptador Luer macho
Tamaño de la unidad:
25 PCS
paquete de 25
Código de producto. Para utilizar con unitSize
11745668 Luer macho × acoplador Luer hembra 25 PCS
11760279 Luer hembra × rosca UNF de 1/4 a 28 paquete de 25
11746008 Luer hembra × rosca UNF de 10 a 32 pulgadas paquete de 25
11745988 Luer macho para rosca de 254 a 812,8 mm (de 10 a 32 pulgadas) paquete de 25
11749959 Luer hembra × adaptador de manguera dentada de 3,17 mm (1/8 pulgadas) 25 PCS
12197750 Luer macho con anillo de bloqueo × manguera dentada de 4,23 mm (1/16 pulgadas) 25 PCS
11739709 Luer macho con anillo de bloqueo × manguera dentada de 6,35 mm (1/4 pulgadas) 25 PCS
11729709 Luer macho con anillo de bloqueo × manguera dentada de 3,17 mm (1/8 pulgadas) 25 PCS
11959668 Luer macho × adaptador Luer macho paquete de 25
9 options
Código de producto. 11745668
Marca: Masterflex™ 4550182
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Diseñados para su uso con microtubos y jeringas de tipo luer. Los extremos de conexión de tamaño estándar hacen que estos accesorios luer sean completamente intercambiables para instalaciones de incendios.
Diseñados para su uso con microtubos y jeringas de tipo luer.Los extremos de conexión de tamaño estándar hacen que estos accesorios luer sean completamente intercambiables para instalaciones de éxito seguro.
  • Fabricados con materias primas vírgenes 100 %
  • Sin contaminantes e ideales para jeringas o tubos pequeños
  • Elija entre una amplia gama de tamaños con una gran variedad de opciones de conexión
  • Conecte fácilmente las trayectorias del líquido sin necesidad de herramientas
  • Luers macho y hembra disponibles
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Material Policarbonato
Para utilizar con Luer macho × acoplador Luer hembra
Para utilizar con (aplicación) Conexiones Luer-a-Luer
Cantidad de embalaje 25/pack
Tipo de producto Conexión Luer