Learn More
Masterflex™ Conectores Luer de policarbonato
Click to view available options
Para utilizar con:
Luer hembra × adaptador de manguera dentada de 3,17 mm (1/8 pulgadas)
Luer hembra × rosca UNF de 1/4 a 28
Luer hembra × rosca UNF de 10 a 32 pulgadas
Luer macho con anillo de bloqueo × manguera dentada de 3,17 mm (1/8 pulgadas)
Luer macho con anillo de bloqueo × manguera dentada de 4,23 mm (1/16 pulgadas)
Luer macho con anillo de bloqueo × manguera dentada de 6,35 mm (1/4 pulgadas)
Luer macho para rosca de 254 a 812,8 mm (de 10 a 32 pulgadas)
Luer macho × acoplador Luer hembra
Luer macho × adaptador Luer macho
Tamaño de la unidad:
25 PCS
paquete de 25
Descripción
Diseñados para su uso con microtubos y jeringas de tipo luer.Los extremos de conexión de tamaño estándar hacen que estos accesorios luer sean completamente intercambiables para instalaciones de éxito seguro.
- Fabricados con materias primas vírgenes 100 %
- Sin contaminantes e ideales para jeringas o tubos pequeños
- Elija entre una amplia gama de tamaños con una gran variedad de opciones de conexión
- Conecte fácilmente las trayectorias del líquido sin necesidad de herramientas
- Luers macho y hembra disponibles
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Material | Policarbonato |
| Para utilizar con | Luer macho con anillo de bloqueo × manguera dentada de 3,17 mm (1/8 pulgadas) |
| Para utilizar con (aplicación) | Para tubos flexibles, reducir turbulencia de flujo, tubos semirrígidos |
| Cantidad de embalaje | 25/pack |
| Tipo de producto | Conexión Luer |