Learn More
Nickel Electro™ Tapa en dos vertientes con bisagras de policarbonato
Tienda Nickel-Electro ProductosDescripción
- Ligero
- Semitransparente para la visualización de muestras
- Maximice el área de baño
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Baños de agua con agitación y sin agitación de 22 y 28 l |
| Para utilizar con (aplicación) | Reducir la evaporación del agua, evitar la contaminación de muestras y del agua y ahorrar energía |
| Material | Policarbonato |