Learn More
Bollé Safety Gafas de policarbonato
Código de producto. p-8000063
Click to view available options
Certificaciones/conformidad:
EN 166 1B3459 CE
EN 170
Tamaño de la unidad:
cada uno
Sólo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un artículo alternativo, se mostrará a continuación
Código de producto. 11736575
Marca: Bollé Safety BLEPSI
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Sólo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un artículo alternativo, se mostrará a continuación
Las gafas de policarbonato Let Bollé Safety; son asequibles y flexibles y le proporcionan una cómoda protección. Las gafas tienen un ajuste envolvente.
  • Transparente
  • Gafas de seguridad envolventes y de peso ligero
  • Recubrimientos antivaho y antiarañazos de policarbonato transparente
  • Amplio campo de visión
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad EN 170
Revestimiento de lente Antivaho, Resistente a los arañazos
Tinción de lente Transparente
Tipo de producto Gafas de seguridad
Color de marco Transparente
N.° por paquete 1 unidad
Material Policarbonato