Learn More
Corning™ Matraz Erlenmeyer de policarbonato con tubo de inmersión, Luer Lock macho, estéril
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 15551621 Tienda Corning Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
125 mL
250 mL
2 L
3 L
Diámetro del cierre (métrico):
33 mm
38 mm
48 mm
70 mm
Incluye:
0,2μm, tubo de inmersión de 1/8 in, cierre luer macho
Tubo de inmersión de 6 mm (0,25 pulgadas), desconexión Luer Lock macho
Ventilación de 0,2 μm, tubo de inmersión de 25,4/101,6 mm (1/4 pulgadas), desconexión Luer Lock macho
Ventilación, tubo de inmersión de 6 mm (0,25 pulg.), graduaciones
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
paquete de 4
paquete de 6
Código de producto. Capacidad (métrico) Diámetro del cierre (métrico) Incluye unitSize
15551621 2 L 48 mm Ventilación de 0,2 μm, tubo de inmersión de 25,4/101,6 mm (1/4 pulgadas), desconexión Luer Lock macho paquete de 2
15844747 125 mL 33 mm Ventilación, tubo de inmersión de 6 mm (0,25 pulg.), graduaciones paquete de 6
15884655 250 mL 38 mm 0,2μm, tubo de inmersión de 1/8 in, cierre luer macho paquete de 4
17780688 3 L 70 mm Tubo de inmersión de 6 mm (0,25 pulgadas), desconexión Luer Lock macho paquete de 2
4 options
Código de producto. 15551621
Marca: Corning™ 11465
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Proporcionan una visibilidad y durabilidad óptimas
Los matraces Erlenmeyer de sistema cerrado Corning™ mejorarán la productividad de las operaciones de cultivo de los agitadores al añadir o eliminar células y medios. El matraz está fabricado con policarbonato ópticamente transparente e incorpora un tapón de transferencia aséptico. La unidad se esteriliza mediante radiación gamma y no tiene pirógenos, ARNasa ni ADNasa.
Matraz:
  • Diseño de policarbonato: material USP de Clase VI
  • Graduaciones moldeadas para mayor precisión (+/-5%)
Tapón de transferencia aséptica:
  • Tubos flexibles, termosellables y resistentes a productos químicos, 6 mm (0,25 pulg.) de diámetro interno, 19 mm (0,75 pulg.) de diámetro exterior
  • Desconexión de toma tipo Luer macho
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (imperial) 68 oz
Color del tapón Naranja
Material del cierre Polipropileno
Descripción Con graduaciones moldeadas
Diámetro del cierre (métrico) 48 mm
Capacidad (métrico) 2 L
Material Policarbonato
Incluye Ventilación de 0,2 μm, tubo de inmersión de 25,4/101,6 mm (1/4 pulgadas), desconexión Luer Lock macho
Desechables
Mouth Style De rosca
Esterilidad Irradiada con rayos gamma
Tipo de tapón Tapón de transferencia aséptica
Mostrar más Mostrar menos
Exención de responsabilidad: Este producto no tiene por objeto mitigar la presencia de microorganismos en superficies o en el entorno, donde dichos organismos pueden ser perjudiciales para los seres humanos o el medio ambiente.