Description
- Almacene los viales de forma segura a una temperatura de – 196 a + 121°C en congeladores mecánicos, así como nitrógeno líquido
- Disponible en varios colores y tamaños, incluidas dos opciones de altura para la caja de 81 viales
- Todas las cajas tienen orificios de ventilación y drenaje, son apilables y esterilizables en autoclave
- Diseñado con características exclusivas para ayudar a orientar, identificar y acceder a los viales con facilidad
- Las tapas con bisagras con tope integrado permiten un fácil acceso con una sola mano a las muestras en cajas de 81 y 100 pocillos
- La base inclinada hacia delante y el índice de alto contraste en la tapa transparente garantizan una orientación visual rápida
- Pinzas con punta magnética en cajas estándar de 81 y 100 pocillos que ayudan a elegir viales y retirar las cajas de la estantería del congelador
Spécification
Spécification
| Tipo de tapón | Tapa abatible |
| Color | Rojo |
| Material | Policarbonato |
| Forma | Cuadrada |
| Tipo | Caja criogénica |
| Para utilizar con (aplicación) | Almacenamiento criogénico de líquidos |
| Admite | 25 (Viales de 1,5 a 2 mL) |
| Incluye | Tapa |
| Temperatura máxima | 121°C |
| Temperatura mín. (métrico) | -196°C |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?