Learn More
Fisherbrand™ Cajas de policarbonato Arctic Squares™
Código de producto. 11394055 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Azul
Morado
Rojo
Surtido (Azul, Verde, Morado, Rojo)
Admite:
100 (Viales de 1,5 a 2 mL)
25 (Viales de 1,5 a 2 mL)
81 (Viales de 1,5 a 3 mL)
81 viales de 3 a 5 mL
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
76 x 76 x 53 mm
133 x 133 x 53 mm
133 x 133 x 96 mm
Incluye:
Pinzas, tapa abatible
Tapa
Tapa con bisagra
Tamaño de la unidad:
paquete de 4
paquete de 5
paquete de 8
Código de producto. Color Admite Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) Incluye unitSize
11394055 Morado 81 viales de 3 a 5 mL 133 x 133 x 96 mm Tapa con bisagra paquete de 5
11938084 Rojo 25 (Viales de 1,5 a 2 mL) 76 x 76 x 53 mm Tapa paquete de 8
11998004 Surtido (Azul, Verde, Morado, Rojo) 81 (Viales de 1,5 a 3 mL) 133 x 133 x 53 mm Pinzas, tapa abatible paquete de 4
11978004 Azul 100 (Viales de 1,5 a 2 mL) 133 x 133 x 53 mm Pinzas, tapa abatible paquete de 4
4 options
Funciona mejor con viales criogénicos con rosca interna
Código de producto. 11394055
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Funciona mejor con viales criogénicos con rosca interna
Almacene viales de manera segura en congeladores mecánicos y nitrógeno líquido. Las cajas de policarbonato Fisherbrand™ Arctic Squares™ se han diseñado para ayudar a orientar, identificar y acceder a los viales con facilidad. Las cajas tienen orificios de drenaje y ventilación, y son apilables y esterilizables en autoclave. Incluye fórceps y tapas con bisagras para facilitar el acceso.
  • Almacene de manera segura viales de - 196 a +121°C en congeladores mecánicos, así como en nitrógeno líquido
  • Disponibles en varios colores y tamaños, incluidas dos opciones de altura para la caja de 81 viales
  • Todas las cajas tienen orificios de ventilación y drenaje, y son apilables y esterilizables en autoclave
  • Diseñadas con características únicas para ayudar a orientar, identificar y acceder a viales con facilidad
    • Las tapas con bisagra con tope incorporado permiten el fácil acceso con una mano a las muestras en las cajas de 81 y 100 pocillos
    • La base inclinada hacia delante y el índice de alto contraste en la tapa transparente garantizan una rápida orientación visual
    • Las tenazas con punta magnética en las cajas estándar de 81 y 100 pocillos ayudan a seleccionar viales y extraer cajas de la gradilla del congelador
Especificaciones
Tipo de tapón Tapa abatible
Color Morado
Material Policarbonato
Forma Cuadrada
Tipo Caja criogénica
Para utilizar con (aplicación) Para viales de 3/5 ml
Admite 81 viales de 3 a 5 mL
Incluye Tapa con bisagra
Temperatura máxima 121°C
Temperatura mín. (métrico) -196°C
Cantidad Paquete de 5
Conjunto de tubos 9 x 9
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 133 x 133 x 96 mm
Longitud (imperial) 5,2 in
Longitud (métrico) 133 mm
Anchura (imperial) 5,2 in
Anchura (métrico) 133 mm
Altura (imperial) 3.8 in.
Altura (métrico) 96 mm
Peso (métrico) 1 kg