Descripción
- Para su uso en congeladores de nitrógeno líquido
- Incluye orificios de ventilación y drenaje
- Apilable
- Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Surtido |
| Material | Policarbonato |
| Para utilizar con (aplicación) | Almacenamiento criogénico |
| Para utilizar con (equipo) | Congeladores de nitrógeno líquido |
| Admite | Cubetas (81) |
| Incluye | 4/Paq. |
| Conjunto de tubos | 9 x 9 |
| Temperatura que resiste (métrico) | &menos;196 a 121°C |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 133 x 133 x 53 mm |