Learn More
HUBER Baño de policarbonato
Código de producto. 10112214
Change view
Click to view available options
Modelo:
106 A
108 A
110 A
112 A
118 A
130 A
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Modelo unitSize
10112214 106 A cada uno
10131085 108 A cada uno
10744636 110 A cada uno
10666137 112 A cada uno
10744826 118 A cada uno
10374245 130 A cada uno
6 options
Código de producto. 10112214
Marca: HUBER 30527
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Una gama de baños de policarbonato en varias capacidades
Baño de policarbonato
Especificaciones
Descripción Baño
Material Policarbonato
Modelo 106 A