Learn More
Socorex™ Gradillas para pipetas de laboratorio
Descripción
- Especialmente adecuadas para pipetas monocanal y multicanal y macropipetas.
- Admite todos los modelos de Calibra™ y Acura™
- Disponibles en colores pastel
- Fabricada con material de policarbonato y poliamida fácil de limpiar
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Estación de trabajo universal |
| Descripción | Estación de trabajo universal modelo 337 |
| Admite | Micropipetas monocanal |
| Posiciones | 7 |