Learn More
Thermo Scientific™ Láminas de poliamida para cromatografía
Click to view available options
Cantidad:
1 por unidad
5 por unidad
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 5
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
- Reactivos y catalizadores con soporte polimérico
- Fácil recuperación una vez terminada la reacción
- Se utiliza para la cromatografía
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Temperaturas ambientes |
| Material | Poliamida |
| Para utilizar con (aplicación) | Cromatografía |
| Cantidad | 5 por unidad |
| Dimensiones (L x An) | 15 x 15 cm |