Learn More
Scilabub™ Guantes protectores de fibra de poliamida
Descripción
- Resistentes al calor (temperaturas de trabajo de hasta 260 °C, solo calor seco)
- Baja conductividad térmica
- Libres de asbesto
- Grosor doble
- Tejido de punto para una mayor comodidad
- No se contraen ni se derriten
- No se ven afectados por los lavados
- Aptos para un uso intensivo
- Conforme a la norma EN338: 2 X 4 X y EN407: 41324X
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Marcado CE |
| Clasificación | EN 420 |
| Color | Rojo |
| Material | Aramida |
| En polvo | sin polvo |
| Tipo de producto | Guantes protectores |
| Tamaño | L |
| Esterilidad | No estéril |
| Resistente a | Altas temperaturas |
| Longitud (métrico) | 52 cm |