Learn More
Euro Protection™ Guantes de poliamida revestidos
Click to view available options
Tamaño:
7
Tamaño de la unidad:
10 pares
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Marcado CE |
| Área revestida | Palm |
| Coating Material | Espuma de nitrilo |
| Color | Gris |
| Material | Poliamida |
| Tipo de producto | Guantes protectores |
| Tamaño | 7 |
| Tipo de Palm | Espuma de nitrilo gris |
| Cantidad | 1 unidad |