Learn More
Palintest™ Tubo cuadrado de poliacrilato
Descripción
Para su uso con el comparador Palintest™
El comparador Palintest™ con discos de color intercambiables es fácil de usar. Solo tiene que añadir el comprimido de reactivo a la muestra de ensayo, colocarlo en el comparador y compararlo con el disco adecuado.
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 10 ml |
| Material | Poliacrilato |
| Envase | Paquete de 5 |
| Cantidad | 5/Paq. |
| Diámetro (métrico) | 13,5 mm |
| Tipo de producto | Tubo |