Learn More
Koflo Mezcladores en línea sin montar de poliacetal
Código de producto. p-8004461 Tienda Cole-Parmer Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
121 mm
127 mm
152 mm
241 mm
254 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. 11754109
Marca: Koflo 0466706
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Unmounted In-Line Static Mixers can be used with any standard tubing having the same tubing ID as the element OD given in the table.
  • They work well with flexible tubing.
Especificaciones
Diámetro (imperial) 0.4 in.
Diámetro (métrico) 10 mm
Longitud (imperial) 4.8 in.
Longitud (métrico) 121 mm
Tipo Mezcladores en línea sin montar