Descripción
- They work well with flexible tubing.
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro (imperial) | 0.5 in. |
| Diámetro (métrico) | 13 mm |
| Longitud (imperial) | 10 in. |
| Longitud (métrico) | 254 mm |
| Tipo | Mezcladores en línea sin montar |