Descripción
- They work well with flexible tubing.
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro (imperial) | 0.4 in. |
| Diámetro (métrico) | 10 mm |
| Longitud (imperial) | 9.5 in. |
| Longitud (métrico) | 241 mm |
| Tipo | Mezcladores en línea sin montar |