Learn More
Quickfit™ Clips de unión de poliacetal
Descripción
Fabricada con poliacetal para una mayor resistencia y durabilidad. La pinza de poliacetal Quickfit™ para articulaciones cónicas se ha diseñado para fijar el instrumental de vidrio Quickfit™ con articulaciones cónicas correspondiente.
- Fijación y extracción de abrazaderas sin esfuerzo
- Reduce la necesidad de sujeción tradicional
- Resiste temperaturas de hasta 80 °C
- Tamaños codificados con colores para agilizar la identificación
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 10/paq. |
| Tipo | Pinzas de unión |
| Material | Poliacetal |
| Para utilizar con (equipo) | Material de vidrio con juntas cónicas |
| Tamaño | Tamaño de junta 45/40 |
| Color | Marrón |