Learn More
Quickfit™ Clips de unión de poliacetal
Código de producto. 10101460
Change view
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Marrón
Menta
Naranja
Ocre
Rojo
Verde
Violeta
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Color unitSize
10101460 Ocre paquete de 10
11991528 Azul paquete de 10
11981528 Amarillo paquete de 10
11920955 Rojo paquete de 10
10796461 Violeta paquete de 10
11901538 Verde paquete de 10
11911538 Naranja paquete de 10
10488960 Menta paquete de 10
12029072 Marrón paquete de 10
9 options
Código de producto. 10101460
Marca: Quickfit™ KC40
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricados con poliacetal para aportar una mayor resistencia y flexibilidad. Las abrazaderas de poliacetal QuickFit™ para juntas cónicas están diseñadas para asegurar el material de vidrio Quickfit™ correspondiente con juntas cónicas.
Fabricada con poliacetal para una mayor resistencia y durabilidad. La pinza de poliacetal Quickfit™ para articulaciones cónicas se ha diseñado para fijar el instrumental de vidrio Quickfit™ con articulaciones cónicas correspondiente.
  • Fijación y extracción de abrazaderas sin esfuerzo
  • Reduce la necesidad de sujeción tradicional
  • Resiste temperaturas de hasta 80 °C
  • Tamaños codificados con colores para agilizar la identificación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 10/paq.
Tipo Pinzas de unión
Material Poliacetal
Para utilizar con (equipo) Material de vidrio con juntas cónicas
Tamaño Tamaño de junta 40/38
Color Ocre