Learn More
Buerkle™ Pinzas de manguera de poliacetal
Tienda Bürkle Productos
Click to view available options
Tamaño de los tubos:
10 a 11 mm
11 a 12 mm
12 a 14 mm
13 a 15 mm
15 a 17 mm
17 a 19 mm
18 a 20 mm
20 a 22 mm
23 a 25 mm
6 a 6,5 mm
9 a 10 mm
Tamaño de la unidad:
10 PCS
paquete de 10
Descripción
- Pinzas de manguera fabricadas con poliacetal (POM)
- Disponibles en diámetros variables
- El POM es blanco, esterilizable, no se oxida, es permanentemente elástico e higiénico.
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Poliacetal |
| Para utilizar con | Mangueras |
| Cantidad de embalaje | 10 unidades/paquete |
| Tamaño de los tubos | 20 a 22 mm |
| Color | Blanco |
| Tipo de producto | Pinza de manguera |