Learn More
Buerkle™ Pinzas de manguera de poliacetal
Código de producto. 10033513 Tienda Bürkle Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño de los tubos:
10 a 11 mm
11 a 12 mm
12 a 14 mm
13 a 15 mm
15 a 17 mm
17 a 19 mm
18 a 20 mm
20 a 22 mm
23 a 25 mm
6 a 6,5 mm
9 a 10 mm
Tamaño de la unidad:
10 PCS
paquete de 10
Código de producto. Tamaño de los tubos unitSize
10033513 23 a 25 mm paquete de 10
10382482 6 a 6,5 mm paquete de 10
10054083 9 a 10 mm paquete de 10
10591954 10 a 11 mm paquete de 10
10696453 11 a 12 mm paquete de 10
10542403 12 a 14 mm paquete de 10
10347752 13 a 15 mm paquete de 10
10275872 15 a 17 mm 10 PCS
10163042 17 a 19 mm paquete de 10
10616843 18 a 20 mm paquete de 10
10001922 20 a 22 mm paquete de 10
11 options
Código de producto. 10033513
Marca: Buerkle™ 86780025
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice estas pinzas de manguera de poliacetal Buerkle™ para sujetar hacia abajo los tubos y obtener un ajuste seguro.
  • Pinzas de manguera fabricadas con poliacetal (POM)
  • Disponibles en diámetros variables
  • El POM es blanco, esterilizable, no se oxida, es permanentemente elástico e higiénico.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Poliacetal
Para utilizar con Mangueras
Cantidad de embalaje 10 unidades/paquete
Tamaño de los tubos 23 a 25 mm
Color Blanco
Tipo de producto Pinza de manguera