Learn More
Cloruro de polivinilo, carboxilado, P.M. medio 220 000, contenido de carboxilo medio 1,8 % peso, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Poly(vinyl chloride), carboxylated |
| Color | Blanco |
| Forma física | Polvo amorfo |
| Densidad | 1.3900g/mL |
| Cantidad | 100 g |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Gravedad específica | 1.39 |