Learn More
Poly(vinyl alcohol), 98% hydrolyzed, average M.W. 16000, ACROS Organics™
Código de producto. 10032420 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10032420 25 g Glass bottle 25 g
10173960 100 g Glass bottle 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10032420 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 183300250
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Indicador
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 9002-89-5
Fórmula molecular (C2H4O)n
Peso molecular (g/mol) 44.05
Número MDL MFCD00081922
Clave InChI IMROMDMJAWUWLK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo vinyl alcohol, polyvinyl alcohol, hydroxyethene, hydroxyethylene, ethenol, homopolymer, gohsenol, polyviol, elvanol, mowiol, poval
PubChem CID 11199
Nombre IUPAC Etenol
SMILES OC(-*)C-*
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Poly(vinyl alcohol)
Color White
Forma física Polvo o gránulos
Ceniza 1% max.
Fórmula lineal [-CH2CH(OH)-]n
Índice Merck 15, 7706
Cantidad 25 g
Porcentaje de pureza 98% min. (degree of hydrolysis)
Espectro infrarrojo Authentic
Pérdida por secado 5% max.
Envase Glass bottle
Viscosidad 6mPa·s (20°C 4% aq. solution)