Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Poly(vinyl alcohol) |
| Punto de fusión | 230.0°C to 240.0°C |
| Información de solubilidad | Solubility in water: soluble in hot water. |
| Cantidad | 1 kg |
| Envase | Frasco de plástico |