Learn More
Polisulfuro de fenileno, polvo, P.M. nominal 10000, ACROS Organics™
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosEspecificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Poly(phenylene sulfide) |
| Color | Claro a blanco |
| Nombre de nota | nominal M.W. 10000 |
| CAS | 9016-75-5 |
| Forma física | Polvo |
| Fórmula lineal | (-C6H4S-)n |
| Número MDL | MFCD00084445 |
| Densidad | 1.3600g/mL |
| Cantidad | 5 g |
| Espectro infrarrojo | Authentic |
| Mostrar más |