Learn More
POLR3F, Mouse anti-Human, Polyclonal Antibody, Abnova™
Código de producto. 16142916
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 μg
Tamaño de la unidad:
50 microgramos
16142916 50 μg 50 microgramos
1 options
Código de producto. 16142916
Marca: Abnova H00010621B01P.50ug
Mouse Polyclonal Antibody
Sequence: MAEVKVKVQPPDADPVEIENRIIELCHQFPHGITDQVIQNEMPHIEAQQRAVAINRLLSMGQLDLLRSNTGLLYRIKDSQNAGKMKGSDNQEKLVYQIIEDAGNKGIWSRDIRYKSNLPLTEINKILKNLESKKLIKAVKSVAASKKKVYMLYNLQPDRSVTGGAWYSDQDFESEFVEVLNQQCFKFLQSKAETARESKQNPMIQRNSSFASSHEVWKYICELGISKVELSMEDIETILNTLIYDGKVEMTIIAAKEGTVGSVDGHMKLYRAVNPIIPPTGLVRAPCGLCPVFDDCHEGGEISPSNCIYMTEWLEF
Especificaciones
Antígeno POLR3F
Aplicaciones Immunofluorescence, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Formulación In 1x PBS, pH 7.4
génica polymerase (RNA) III (DNA directed) polypeptide F, 39 kDa
N.º de referencia del gen NM_006466.2
Alias de gen MGC13517/RPC39/RPC6
Símbolos de los genes POLR3F
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno POLR3F (NP_006457.2, 1 a.a. ∼ 316 a.a) full-length human protein.
Cantidad 50 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10621
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.