Learn More
Poloxime, MedChemExpress
Description
Poloxime, a hydrolysis product of poloxin, is a non-ATP-competitive Plk1 inhibitor, with moderate Plk1 inhibitory activity.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Poloxime |
| Forma física | Solid |
| CAS | 17302-61-3 |
| Color | Yellow |
| Cantidad | 1 g |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C10H13NO2 |
| Para utilizar con (aplicación) | Cancer-Kinase/protease |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 100 mg/mL (557.97 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| SMILES | CC1=CC(C(C(C)C)=C/C1=N\O)=O |
| Show More |