missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Pollen allergen Phl p 1 Antibody (Clone 25), mFluor Violet 450 SE, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP2-81276MFV450
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Pollen allergen Phl p 1 Monoclonal antibody specifically detects Pollen allergen Phl p 1 in Plant samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Dot Blot
Especificaciones
| Pollen allergen Phl p 1 | |
| Monoclonal | |
| mFluor Violet 450 SE | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Rabbit | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Plant | |
| Purified |
| Western Blot, ELISA, Dot Blot | |
| Clone 25 | |
| Western Blot, ELISA, Dot Blot | |
| Allergen Phl p I, grass pollen allergen | |
| Recombinant Phl p 1, a grass pollen allergen. | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Store at 4C in the dark. | |
| IgG κ |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido