Descripción
Cuando no está lleno ocupa muy poco espacio para su almacenamiento y, después de llenar, garantiza un almacenamiento o transporte seguro.
- Se compone de copolímero de EVA y LDPE, lo que ofrece una protección óptima contra disolventes volátiles.
- Disponible con las roscas GL38 y S60/61 de uso frecuente y con volúmenes de 5, 10 y 20 l
Los recipientes SCAT Politainer ofrecen una solución perfecta para no tener que prescindir de un almacenamiento seguro incluso en espacios limitados.
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Nicht autoklavierbar |
| Capacidad (imperial) | 1,3 gal |
| Capacidad (métrico) | 5 L |
| Tamaño del tapón | GL38 |
| Color | Blanco (translúcido) |
| Descripción | Politainer de 5 l, GL38, copolímero de PE_LD / EVA, plegable, dimensiones (An x Al x F): 178 x 178 x 178 mm |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 178 x 178 x 178 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Sistema de eliminación de residuos |
| Para utilizar con (equipo) | Cartón |
| Incluye | Aprobación UN-Y en combinación con la caja |
| Mostrar más |