Learn More
POLI Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. p-7205334 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16821954 20 μL 20 microlitros
16811954 150 μL 150 microlitros
2 options
Código de producto. 16821954
Marca: Proteintech 136351AP20UL
Rabbit Polyclonal Antibody
This is a paternally expressed imprinted gene that encodes transcripts containing two overlapping open reading frames start codon, have been reported for this gene. Increased expression of this gene is associated with hepatocellular carcinomas.
Especificaciones
Antígeno POLI
Aplicaciones Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.18 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica POLI
N.º de referencia del gen Q6R3M4, Q9UNA4
Alias de gen DNA polymerase iota, Eta2, POLI, polymerase (DNA directed) iota, RAD30 homolog B, RAD30B, RAD3OB
Símbolos de los genes Poli
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno POLI Fusion Protein Ag4563
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 11201, 26447, 291526
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG