missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

POLI Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. 16811954 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16811954 150 μL 150 microlitros
16821954 20 μL 20 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16811954

Marca: Proteintech 136351AP150UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

This is a paternally expressed imprinted gene that encodes transcripts containing two overlapping open reading frames start codon, have been reported for this gene. Increased expression of this gene is associated with hepatocellular carcinomas.

Especificaciones

Antígeno POLI
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.18 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica POLI
N.º de referencia del gen Q6R3M4, Q9UNA4
Alias de gen DNA polymerase iota, Eta2, POLI, polymerase (DNA directed) iota, RAD30 homolog B, RAD30B, RAD3OB
Símbolos de los genes Poli
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno POLI Fusion Protein Ag4563
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 150 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 11201, 26447, 291526
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.