missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

POLI Mouse anti-Human, Clone: OTI3B5, liquid, TrueMAB™

Código de producto. 17509872
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17509872 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17509872

Marca: Origene Technologies TA801491

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Error-prone DNA polymerase specifically involved in DNA repair. Plays an important role in translesion synthesis, where the normal high-fidelity DNA polymerases cannot proceed and DNA synthesis stalls. Favors Hoogsteen base-pairing in the active site. Inserts the correct base with high-fidelity opposite an adenosine template. Exhibits low fidelity and efficiency opposite a thymidine template, where it will preferentially insert guanosine. May play a role in hypermutation of immunogobulin genes. Forms a Schiff base with 5′-deoxyribose phosphate at abasic sites, but may not have lyase activity.

Especificaciones

Antígeno POLI
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI3B5
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica POLI
N.º de referencia del gen Q9UNA4
Alias de gen RAD30B, RAD3OB, eta2
Símbolos de los genes POLI
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombit protein fragment corresponding to amino acids 458-740 of human POLI produced in E.coli.
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 11201
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.